Learn More
Scilabub™ Polyimid-Kryo-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Entwickelt für den Umgang mit sehr kalten Objekten, typischerweise solche, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (im Bereich von 120 ° bis 190 °C) gelagert werden
- Die Handschuhe dürfen nicht in Flüssigstickstoff getaucht werden
- Die Außenschicht ist wasserdichtes Material, das Kondenswasser auf kalten Oberflächen abhält
- Gasdurchlässig (einschließlich Wasserdampf) für einen erhöhten Benutzerkomfort, sodass sich keine Kondensation im Inneren bildet
- Die Nahtlöscher sind nicht versiegelt, um die Masse um die Finger zu reduzieren
- Sehr langlebig, behalten ihre Flexibilität (versteifen allerdings etwas) über lange Zeiträume in kalten Umgebungen
- Außenmaterial aus Polyimid, Polyolefin mit etwas Polyester als Füllung und Baumwoll-Futter
- Hergestellt nach EN 511
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | PSA-Kategorie III |
| Coating Material | Polyimid |
| Farbe | Blau |
| Material | Gewebe |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Kryohandschuhe |
| Größe | Groß |
| Sterilität | Nicht steril |
| Temperature (Metric) Max | –190 °C |
| Auskleidungsmaterial | Baumwolle |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering