Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G/UV Polyesterfolien
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
41.05 € - 271.00 €
Spezifikation
Porengröße | 60 Å |
---|---|
Typ | Polyester-Platte |
Porenvolumen | 0,75 ml/g |
Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10709182
|
Macherey-Nagel™
805013 |
20 x 20 cm |
151.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12874561
|
Macherey-Nagel™
805902 |
2,5 x 7,5 cm |
152.00 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10505751
|
Macherey-Nagel™
805014 |
40 x 20 cm |
271.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10308081
|
Macherey-Nagel™
805032 |
4 x 8 cm |
41.05 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10572513
|
Macherey-Nagel™
805012 |
5 x 20 cm |
82.10 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
60 Å | |
Polyester-Platte | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |