Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G/UV Polyesterfolien
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
Marke:  Macherey-Nagel™ 805013
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10709182
  • 151.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
Spezifikation
Polyester
5 bis 17 μm
25/Packung
0,75 ml/g
0,2 mm
Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
60 Å
Polyester-Platte
Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
20 x 20 cm