Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G/UV Polyesterfolien
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
40 x 20 cm
5 x 20 cm
Packungsgröße:
200 Stück
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Trägermaterial | Polyester |
| Material | Unmodifiziertes Silikagel (SiOH) |
| Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25/Packung |
| Typ | Polyester-Platte |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Sorbens | Unmodifiziertes Silikagel (SiOH) |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Abmessungen (L x B) | 40 x 20 cm |