Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G/UV Polyesterfolien
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
Marke: Macherey-Nagel™ 805032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Macherey-Nagel-Polygram SIL G-Polyesterplatten, Abmessungen:40 x 20 cm; Porengröße:60 A, Porenvolumen:0,75 ml/g, Menge:25er-Pack, Dicke:0,2 mm
Spezifikation
Polyester | |
5 bis 17 μm | |
50/Packung | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Unmodifiziertes Silikagel (SiOH) | |
60 Å | |
Polyester-Platte | |
Unmodifiziertes Silikagel (SiOH) | |
4 x 8 cm |