Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN55, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ SN55B29719
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
60,3 mm | |
Sterilisator SN55 |