Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke
Wählen Sie aus festen, manuell und elektrisch einstellbaren Bodenständern für die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank.
Marke: Thermo Scientific™ 50117450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe (manuell oder elektrisch) für die Heraguard ECO Reinluftwerkbank.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
Spezifikation
Heraguard ECO 1.5 | |
ECO Arbeitshöhe von 760 mm bis 960 mm plus drei gespeicherte Höhen | |
Elektronisch höhenverstellbares Untergestell | |
680 bis 880 mm |