Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits
The resDNASEQ Quantitative HEK293 DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host-cell DNA from HEK293 cell lines.
Marke:  Applied Biosystems™ A46565
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18775385
  • 4320.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative HEK293 DNA Kits > Assay Kit and Sample Preparation