Learn More
Gibco™ LB-Bouillon
Gebrauchsfertige flüssige Wachstumsmedien für Bakterienkulturen
Marke: Gibco™ 10855001
45.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
LB-Bouillon (1X) ist ein gebrauchsfertiges flüssiges Nährmedium für bakterielle Kulturen. Unsere filtersterilisierte LB-Bouillon eignet sich für nahezu alle Anwendungen, die eine Bakterienkultivierung im flüssigen Nährmedium erfordern, beispielsweise Proteinexpression, Klonierung und Expansion.Rezeptur von LB-Bouillon
LB-Bouillon gehört zu den am häufigsten eingesetzten bakteriellen Nährmedien zur Anzucht und Vermehrung der Stämme von Escherichia coli (E. coli). Unser LB-Broth basiert auf der Rezeptur von Lennox, einer der bekanntesten Rezepturen für LB-Medien. Rezeptur pro Liter: 10 g SELECT Pepton 140, 5 g SELECT Hefeextrakt, 5 g Natriumchlorid.
Gebrauchsfertiges Medium in optimierten Gibco™ Flaschen
Jede Flasche mit LB-Bouillon ist filtersterilisiert und gebrauchsfertig, bereitgestellt in ergonomischen Gibco™ Medienflaschen mit schräger Öffnung zum vereinfachten Pipettieren.
Spezifikation
Escherichia coli | |
Flasche | |
Gebrauchsfertig | |
Steril | |
1 l |
1 Liter LB-Bouillon (1x), flüssig; bei Raumtemperatur lagern | |
LB | |
Bouillon | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2682237 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10855021,10855001 |
2640341 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10855021,10855001 |
2537760 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10855021,10855001 |
2644097 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10855021,10855001 |
2766712 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 10855021,10855001 |