Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen
Descrizione
Mit farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen können Sie genaue und reproduzierbare pH-Kalibrierungen durchführen. Die Flaschen mit pH-Pufferlösung mit den pH-Werten 4.01, 5.00, 7.00 und 10.01 sind zum Gewährleisten einer einfachen Handhabung farbcodiert. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
Auf den Etiketten aller Orion™ pH-Pufferflaschen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen und die NIST™-Rückverfolgbarkeit abgebildet. Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
- Die Pufferlösung pH 4,01 ist pink
- Die Pufferlösung pH 5,00 ist orange
- Die Pufferlösung pH 7,00 ist gelb
- Die Pufferlösung pH 10,01 ist blau
Die Pufferlösungen sind in 475 ml-Flaschen, als tragbarer 5er-Pack mit 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.), praktischen All-in-One-Pufferkits, 19 l (5 Gallonen) Containern und Einwegbeutel lieferbar.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | pH-Puffer, Flaschen |
| Farbe | Farblos |
| Beschreibung | pH 1.68 Puffer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH -Messgerät und Elektrode |
| pH | 1,68 ± 0,01 pH |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 475 ml |
| Lösungstyp | Pufferlösung |
| Zusammensetzung | Wasser, Kaliumtetroxalat |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- pH 1.68 Buffer
- Gefahr||Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium Tetroxalate
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.