Learn More
ROBU VitraPOR™ Einbaufilter
Mit Schlaucholiven zur Verbindung
83.15 € - 131.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Enthält | Röhrchenadapter |
Produktcode | Marke | Porosität | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10022141
|
ROBU VitraPOR™
23602 |
2 | 60 mm |
94.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16863046
|
ROBU VitraPOR™
23300 |
0 | 30 mm |
83.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16883046
|
ROBU VitraPOR™
23302 |
2 | 30 mm |
83.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10441802
|
ROBU VitraPOR™
23603 |
3 | 60 mm |
94.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10460262
|
ROBU VitraPOR™
23604 |
4 | 60 mm |
101.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10632982
|
ROBU VitraPOR™
23605 |
5 | 60 mm |
130.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16893046
|
ROBU VitraPOR™
23303 |
3 | 30 mm |
83.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16813056
|
ROBU VitraPOR™
23305 |
5 | 30 mm |
131.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10683752
|
ROBU VitraPOR™
23601 |
1 | 60 mm |
94.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10746082
|
ROBU VitraPOR™
23600 |
0 | 60 mm |
94.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16873046
|
ROBU VitraPOR™
23301 |
1 | 30 mm |
83.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16803056
|
ROBU VitraPOR™
23304 |
4 | 30 mm |
90.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Nicht steril | |
Röhrchenadapter |