Learn More
ROBU VitraPOR™ Einbaufilter
Mit Schlaucholiven zur Verbindung
Marke: ROBU VitraPOR™ 23604
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Röhrchenadapter | |
4 | |
60 mm |
Nicht steril | |
Je 1 | |
230 mm |