Learn More
ROBU VitraPOR™ Einbaufilter
Mit Schlaucholiven zur Verbindung
Marke: ROBU VitraPOR™ 23302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09120kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Röhrchenadapter | |
2 | |
30 mm |
Nicht steril | |
2/Packung | |
140 mm |