missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Einbaufilter

Mit Schlaucholiven zur Verbindung

Marke:  ROBU VitraPOR™ 23304

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09120kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16803056

  • 90.70 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas 3.3
Röhrchenadapter
4
30 mm
Nicht steril
2/Packung
140 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote