Learn More
Thermo Scientific™ Pinometostat, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468161000
553.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Pinometostat | |
EPZ-5676 | |
C30 H42 N8 O3 | |
Fest | |
95% |
1380288-87-8 | |
100 mg | |
562,71 | |
Reagenz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
344427 | Analysenzertifikat | 19/10/2020 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pinometostat, 95 % > 100 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur