Learn More
3M™ Schutzbrille aus Polycarbonat
Das schlanke, leicht gewölbte und vollständig einstellbare Modell ist für die heutigen flexiblen Arbeitskräfte konzipiert. 3M™ BX™ Schutzbrillen sind auch mit bifokalen Gläsern lieferbar, die durch Vergrößerung Lesen oder präzises Arbeiten erleichtern.
Marke: 3M™ 7000043082
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weicher, universell anpassbarer Nasensteg
- Soft-Tip-Bügel für mehr Komfort
- Ausgezeichneter Schutz gegen herumfliegende Partikel
- Spezielle Antifog-Beschichtung reduziert das Beschlagen und sorgt für eine klarere Sicht
- Längenverstellbare Bügel mit Pantoscopic-System (3 Winkel für individuelle Anpassung)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Sicherheitsglas 1.5 M | |
1 Ea. | |
Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrille aus Polycarbonat > Style: +1.50 M
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur