Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A Agarose
Aufreinigung von IgG mit diesem gentechnisch hergestellten, immobilisierten Protein A auf Agarosegranulat, wenn natives Protein A unerwünschte Wirkungen hat.
474.00 € - 1740.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Agarose |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Säulentyp | Agaroseharz, Affinität |
Format | Flasche |
Stationäre Phase | Protein A |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10540424
|
Thermo Scientific™
20365 |
5 ml |
474.00 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11806774
|
Thermo Scientific™
20366 |
25 ml |
1740.00 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Rekombinantes Protein A-Agarose ist ein Agarosegranulat-Harz, für das eine gentechnisch hergestellte Form von Protein A für den Gebrauch in IgG-Aufreinigungsanwendungen immobilisiert wurde, bei denen der native Ligand unerwünschte Wirkungen aufweist.
Die Pierce Rekombinantes Protein A-Agarose verwendet eine gentechnisch hergestellte Form von Protein A, die in E. coli produziert wird und dann auf quervernetzter 6%iger gekörnter Agarose (CL-6B) immobilisiert wird. Obwohl einige nicht-essentielle Regionen entfernt wurden, ähnelt das rekombinante Protein in der Gesamtgröße und IgG-bindenden Domänen Protein A. Das Protein hat vier hochaffine Bindungsstellen, die spezifisch die Fc-Region von Immunglobulin-Molekülen mehrerer Spezies binden können. Einige Forscher bevorzugen es, ein Affinitätsharz auf der Basis der rekombinanten Form von Protein A zu verwenden, insbesondere bei Anwendungen, bei denen die praktische Erfahrung darauf hindeutet, dass die andere Produktionsquelle (E. coli vs. S. aureus) zu weniger unspezifischen Bindungen oder niedrigeren Endotoxinkontaminationen führen. Andernfalls bieten native Protein-A-Harze im Allgemeinen eine höhere Kapazität bei der Antikörperaufreinigung.
Leistungsmerkmale:
- Immobilisiertes Protein A – bindet spezifisch IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere den meisten Untertypen von humanem und Kaninchen-IgG
- Standardkapazität – Beladung von immobilisiertem Protein A bietet ein Bindungsvermögen von 15 bis17 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
- Agaroseharz – quervernetzte 6%ige gekörnte Agarose für Aufreinigungsmethoden bei kleinen Säulen oder chargenbasierter Affinität
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
- Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
- Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
- Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Agarose | |
Agaroseharz, Affinität | |
Protein A | |
Das Produkt nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Pierce™ | |
Flasche | |
IgG-Antikörper |