Learn More
Thermo Scientific™ PVDF Transfer Membranes, 0.45 μm, 10 Pre-cut Membranes
Ermöglichen Sie eine hohe Protein- und Nukleinsäure-Bindungskapazität mit Folienblättern und -rollen aus hochwertiger PVDF-Membran (Polyvinylidendifluorid).
Marke:  Thermo Scientific™ 88585
162.64 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11804131
  • 214.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce PVDF-Membranen sind Folienblätter bzw. -rollen aus hochwertigem Polyvinylidendifluorid mit einer hohen Bindungskapazität für Proteine und Nukleinsäuren für Western-, Southern- und Northern-Blotting-Methoden.
Diese PVDF(Polyvinyldifluorid)-Membranen widerstehen Verfärbung besser als andere handelsübliche PVDF-Membranen und bieten eine bessere Retention der adsorbierten Proteine als andere Arten von Transfermembranen, die für Western-Blotting eingesetzt werden, einschließlich Nitrozellulose. Die Standardmembran mit einer Porengröße von 0,45 Mikron ist als vorgeschnittene Folienblätter und als Folienrolle erhältlich. Die PVDF-Membran mit niedriger Fluoreszenz hat eine Porengröße von 0,2 Mikron und ist ideal für die Verwendung mit fluoreszierenden Sonden. Diese Membran hat einen geringeren Grundpegel und eine höhere Empfindlichkeit für Fluoreszenzsondierungen als reguläre PVDF- oder Nitrozellulosemembranen.
Besondere Merkmale:
  • Western Blotting: Speziell für den Proteintransfer und Western-Blot-Anwendungen hergestellte PVDF-Transfermembranen
  • Kompatibel und langlebig: Polyvinyldifluorid (PVDF) ist mit den meisten organischen Lösungsmitteln, Säuren und milden Basen kompatibel; kein Reißen und keine Sprödheit wie bei Nitrozellulose
  • Anwenderfreundlich: Vorgeschnittene PVDF-Bögen sind gebrauchsfertig für Transfer- und Blotting-Experimente mit Standard-Fertigprodukten und selbstgemachten Minigelen (SDS-PAGE)
  • Spezialisierte Optionen: Wählen Sie die Variante mit 0,45 μm für die kolorimetrische und chemolumineszente Detektion oder verwenden Sie die Membran mit niedriger Fluoreszenz (0,2 μm) für das fluoreszierende Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 cm
Pierce PVDF-Transfermembran, 0,45 um, 10 cm x 10 cm
Blatt
0,45 μm
Raumtemperatur
10 Mini-gel Blots
10 cm
10 Pre-cut Membranes
PVDF
Lagern Sie Membranen flach bei Umgebungstemperatur und entfernt von chemischen Dämpfen. Einige Lösungsmitteldämpfe können die Membranen teilweise auflösen, wodurch die Porenstruktur gestört wird.
10 x 10 cm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ397389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88585_LITL18 PROMO,88585
ChargennummerZI387418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88585_LITL18 PROMO,88585
ChargennummerZI387418A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88585_LITL18 PROMO,88585
ChargennummerZF387417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number88585_LITL18 PROMO,88585
ChargennummerZC387416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number88585_LITL18 PROMO,88585
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PVDF Transfer Membranes, 0.45 μm, 10 Pre-cut Membranes > Membran, 0,45 μm, 10cm x 10cm; 10 Blatt