Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A UltraLink™ Resin
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit immobilisiertem Protein A für IgG-Aufreinigungsverfahren mit Standardkapazität.
Marke: Thermo Scientific™ 53139
577.16 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein A UltraLink Harz ist ein äußerst strapazierfähiges Polyacrylamidgranulat-Säulenmaterial, in dem an IgG-bindendes Protein A für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren immobilisiert wurde.
Protein A UltraLink Resin dient zur Bindung und Aufreinigung von IgG in Chromatographieverfahren, die Gravitationsfluss, Zentrifugiersäulen oder Mitteldruckverfahren einsetzen. Protein A ist ein beliebtes Antikörper bindendes Protein, das besonders nützlich für die Affinitätsreinigung von IgG aus Serum des Kaninchens sowie Humanserum ist.UltraLink Resin ist ein Azlacton-aktiviertes Polyacrylamid-Säulenmaterial, das hydrophil, ladungsfrei, hochgradig vernetzt, robust und porös ist und eine hohe Kapazität besitzt. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Säulenmaterial mit Agarosegranulat wird UltraLink Säulenmaterial bei hohen Flussraten, die Drücke bis zu 25 psi generieren, nicht zerquetscht oder zerrieben.
Leistungsmerkmale:
Immobilisiertes Protein A – bindet spezifisch IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere den meisten Untertypen von humanem und Kaninchen-IgG
Standardkapazität – Beladung von immobilisiertem Protein A ermöglicht eine Bindungskapazität von ca. 16 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu Säulenmaterial aus vernetztem Agarosegranulat für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet
Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
- Unterstützung von pH-Stabilität: 1 bis 13
- Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: größer als 2.000.000 Dalton
- Durchschnittliche Oberfläche: mehr als 250 m² pro Gramm Granulat
- Durchschnittliches Porenvolumen: mehr als 1,2 ml pro Gramm Granulat(> 60 % des Granulatvolumens)
- Porengröße: 500 bis 1000 Angström (50 bis 100 nm)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 3.000 cm pro Stunde
- Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Harz | |
UltraLink™ Harz, Affinität | |
Protein A | |
Produkte nach Erhalt bei -4 °C lagern. Die Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet. |
Pierce™, UltraLink™ | |
Flasche | |
IgG-Antikörper | |
5 mL |