Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Säule
Protein-A-Säulen
Marke:  Cytiva 17549852
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15813975
  • 895.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Säulen sind mit MabSelect PRISMA Protein-A-Chromatographieharz vorgepackt, das durch eine optimierte Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss und einen aus gentechnisch entwickeltem Protein A abgeleiteten Liganden verbessert wurde und eine effiziente Reinigung zwischen den Aufreinigungsläufen ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Antikörper-Affinitätschromatographie
<4 ml/min.
5 x 1 ml
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Säule > 5 x 1 ml