Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteaseinhibitor in Tablettenform, EDTA-frei
Thermo Scientific™ Pierce Protease-Inhibitor-Tabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern
Marke: Thermo Scientific™ A32964
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A. Die Tabletten sind bei Lagerung bei 4 °C bis zu 12 Monate lang stabil; jede Mini- oder große Tablette reicht für 10 ml oder 50 ml Lösung und eignet sich für die Reagenzvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und Zellkulturen.Highlights:
- Verbesserte Formulierung: Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
- Wirtschaftlich – Kostengünstiger als andere handelsübliche Rezepturen für gleichwertige Mengen
- Praktisch: Gebrauchsfertige, vollständig offengelegte Breitspektrum-Formulierungen
- Kompatibel: Verwendung direkt mit Thermo Scientific™ Pierce™ BCA-Assays
Spezifikation
1 vial of inhibitor tablets | |
Proteinaufreinigung, Western Blotting | |
2 Tabletten |
2 °C bis 8 °C | |
1 Tablette ist ausreichend für 50 ml |