Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Referenzhalbzellen
Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven und pH-Halbzellen. Mettler Toledo InLab Referenzhalbzellen schützen vor organischen und korrosiven Proben und gewährleisten optimale silberionenfreie Genauigkeit bei verschiedenen Probentemperaturen.
Brand:  METTLER TOLEDO™ 51343191
309.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10018622
  • 327.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Zur Verwendung mit Halbzell-Messelektroden
Zubehör und Pflege
  • S7-Anschlusstyp: Kabel S7 bis 2 mm Banane (30281923) erforderlich
  • InLab Reference: Keramikdiaphragma
  • InLab Reference Plus: Bewegliches PTFE-Schliffdiaphragma
  • InLab Reference Flow: Keramikdiaphragma, dreifach
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
S7
Glas
Reference Halbzellenelektrode
Für Routineanwendungen und Messungen in ionenselektiven Halbzellen
InLab™ Reference Plus
32 °F bis 140 °F
4,72 in.
0.47 Zoll
PTFE-Manschette
0°bis 60 °C
3mol KCl
AAg/AgCl
Gel
0 °C bis 60 °C
12 cm
1.2 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
METTLER TOLEDO™ InLab™ Referenzhalbzellen > InLab Reference Plus; Temperaturbereich: 0 bis 60 C