Learn More
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Tube
Bietet hohe chemische Beständigkeit und sicheren Transfer, selbst bei Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie PP oder PVC angreifen.
Marke: Buerkle™ 5606-0600
543.67 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet hohe chemische Resistenz
- Der Absperrhahn verhindert das Entweichen gefährlicher Dämpfe und stoppt das Abtropfen nach dem Transfer.
- Durchmesser des Immersionsröhrchens: 32 mm
- Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt.
- Höchste Qualität - 3 Jahre Garantie
- Schraubgelenk für die meisten handelsüblichen Behälter sind auch als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Ultra-Pure Flüssigkeitstransfer, chemisch aggressive Flüssigkeiten | |
PTFE | |
Chemische Beständigkeit | |
Eintauchtiefe 60cm | |
Starrer Ablassschlauch mit Absperrhahn aus PTFE |
60 cm | |
1,2 m | |
Zylinderpumpe | |
270 ml/Hub | |
Rohrdurchmesser von 32 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle PTFE Ultrapure Barrel Pump with Discharge Hose
Topsellers fill off liquids
DateigrößeVersion: 634.4 kB
Topsellers Abfuellen
DateigrößeVersion: 605 kB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Tube > Flussrate: 270 ml/Hub; Eintauchtiefe: 60 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur