-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Universalzentrifugen
Alles Notwendige für Ihren Ausschwingrotor in einem Paket
Marke: Thermo Scientific™ 75016105
5487.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rotorpakete für Universalzentrifugen mit allem Notwendigen für den sofortigen Einstieg, einschließlich Rotorkreuz, Becher, Deckel und Adapter
Spezifikation
Thermo Scientific TX-1000 Zellkulturpaket | |
TX-1000 mit Becher, ClickSeal-Bioabdichtungdeckel, Adapter für konische 15 und 50 ml-Röhrchen | |
Siehe einzelne Komponenten des Pakets | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Ja |
Siehe Daten zu einzelnen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen | |
Max. in TX-1000: 96 x 15 ml-konische Röhrchen, 40 x 50 ml-konische Röhrchen, 4 x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren) | |
Kauf der für den Betrieb erforderlichen Thermo Scientific Universalzentrifuge | |
Siehe Handbuch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
-
Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
-
Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
90Stunden
21Minuten
27Sekunden
42Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31