Learn More
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit für Zellkulturen
Isolieren Sie intakte Mitochondrien aus kultivierten Säugetierzellproben in nur 40 Minuten mit diesem vielseitigen Fraktionierungskit für Mikrozentrifugen-Tischgeräte.
Marke:  Thermo Scientific™ 89874
333.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10579663
  • 379.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Kit für die Isolierung von Zellen
Flüssig
50 Isolierungen
Kit nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Isolierung von Organellen, subzelluläre Fraktionierung
115 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA403802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89874
ChargennummerZL403733A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89874
ChargennummerZL403733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89874
ChargennummerAA403802A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89874
ChargennummerZJ402170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89874
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit für Zellkulturen > Kit; 115 ml Kit