Learn More
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue
Isolieren Sie intakte Mitochondrien aus Weich- und Hartgewebeproben in etwa einer Stunde mit diesem vielseitigen, Benchtop-Mikrozentrifugen-Fraktionierungskit.
Marke:  Thermo Scientific™ 89801
371.24 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10521294
  • 403.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isoliert intakte Mitochondrien aus weichen und harten Gewebeproben in etwa einer Stunde mit dem Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue.
Das Kit bietet zwei Methoden zur Mitochondrien-Isolierung. Die erste Methode ist ein einzigartiges Reagenz-basiertes Verfahren. Es gestattet die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben. Die zweite Methode beruht auf der klassischen Dounce-Homogenisierung für Gewebeaufbruch und nachfolgende Isolierung der Organellen. Beide Verfahren setzen differentielle Zentrifugation zur Trennung der Mitochondrien mittels Benchtop Mikrozentrifuge ein und erfordern weniger als 60 Minuten. Zudem wurden beide Verfahren für maximale Mitochondrien-Ausbeute bei minimaler Beeinträchtigung ihrer Integrität optimiert. Die dermaßen isolierten Mitochondrien können für zahlreiche nachfolgenden Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich 1D und 2D Western-Blot sowie Protein-Profiling mittels Massenspektroskopie.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell und praktisch–Isoliert intakte Mitochondrien in unter 60 min
  • Vielseitig –Bietet zwei Methoden der Isolierung aus Weich- und Hartgewebeproben
  • Mehrprobenformat –Der reagenzienbasierte Ansatz gestattet die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben
  • Optionale Alternativmethode – Im Lieferumfang sind die nötigen Reagenzien und das Protokoll für klassische Dounce-Homogenisierung mit reduziertem Bedarf an Strokes enthalten
  • Mit Tischgeräten kompatibel –Beide Verfahren werden mit Mikrozentrifugenröhrchen durchgeführt
Lieferumfang:
Mitochondrien-Isolationsreagenzien A, B und C; bovines Serumalbumin und Phosphat-gepufferte Salzlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit für die Isolierung von Zellen
Flüssig
50 Isolierungen
Kit nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Isolierung von Organellen, subzelluläre Fraktionierung
115 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL405731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89801
ChargennummerZJ399789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number89801
ChargennummerZG392580A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number89801
ChargennummerZG392580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog Number89801
ChargennummerZE386742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number89801
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue > Kit; 115 ml Kit