Learn More
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16645923
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16645923 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
25 kg
Artikelnummer. 16645923
Marke: Honeywell Fluka 7962225KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric acid
Farbe Farblos
CAS 7664-38-2
Schmelzpunkt 42 °C
CAS Max. % ≤ 100%
Dichte 1,880 g/cm3 (20 °C)
Menge 25 kg
Summenformel H3O4P
Strukturformel H3PO4
Beilstein 1921286
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 97.99
Güte Reagenz
Name des Produkts
Phosphorsäure, Puriss, p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ >