Learn More
Phosphorsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16534254
compliance-icons compliance-icons
Phosphorsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534254
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 16534254
Marke: Thermo Scientific Acros 463861000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.99
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric acid
Schmelzpunkt 42,0 °C
Dichte 1,7000 g/mL
Relative Dichte 1,7
Menge 100 mL
Strukturformel H3PO4
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble ethanol
Formelmasse 98
Güte HPLC
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number463861000,463865000
ChargennummerA0463730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number463861000,463865000
ChargennummerA0463226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number463861000,463865000
ChargennummerA0457657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number463861000,463865000
ChargennummerA0448317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number463861000,463865000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Name des Produkts
Phosphorsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >