Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke: Invitrogen™ O7466
600.03 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. Phalloidin bindet F-Aktin mit hoher Selektivität, während Oregon Green 488 eine grüne Fluoreszenz mit einer Helligkeit bietet, die die Helligkeit von Fluorescein übertrifft. Oregon Green 488 ist ein fluoriertes Analogon von Fluorescein mit größerer Photostabilität und einem niedrigeren pKa, wodurch seine Fluoreszenz im physiologischen pH-Bereich praktisch pH-unempfindlich ist. Oregon Green 488 Phalloidin weist eine sehr geringe unspezifische Färbung auf und ermöglicht eine kontrastreiche Unterscheidung der Aktin-Färbung
Kommt in mehreren Anwendungen zum Einsatz
Oregon Green 448 Phalloidin kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden. Die Oregon Green 448 Phalloidin-Färbung ist vollständig mit anderen Fluoreszenzfärbemitteln kompatibel, die in der zellulären Analyse verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdot™ Nanokristalle und Alexa Fluor Konjugate, darunter auch sekundäre Antikörper.
- Färbt F-Aktin selektiv
- Hervorragende Fluoreszenzwirkung
- Anregung/Emission: 496/520 nm
- Der Antikörperfärbung überlegen
- Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
- pH-unempfindlich unter physiologischen Bedingungen
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Cytoskelett, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
Spezifikation
Green | |
496⁄520 | |
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with FITC/GFP filter set | |
Oregon Green™ | |
Klassische Farbstoffe | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Oregon Green™ 488 | |
300 Units | |
Raumtemperatur | |
Phalloidin |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
0Stunden
15Minuten
39Sekunden
44