Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke: Invitrogen™ P3457
255.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Nicht markiertes Phalloidin kann als Kontrolle bei der Blockierung der F-Aktin-Färbung verwendet werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature

Spezifikation
None | |
None | |
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope | |
Raumtemperatur | |
Phalloidin |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Phalloidin (unlabeled) | |
1 mg | |
Unmarkiert | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.