Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Marke:  Invitrogen™ T7471
554.69 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10164852
  • 832.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Für überlegene Resultate in Aktin Färbestudien
Phalloidin ist ein bi-zyklisches Peptid, das zu einer Familie der Giftstoffe gehört, die vom tödlichen Amanita Phalloides (“Grüner Knollenblätterpilz”) isoliert werden und wird allgemein in Bildgebungsanwendungen benutzt, um selektiv F-Aktin zu kennzeichnen. Fluoreszenzmarkiertes Phalloidin verfügt über praktisch identische Bindungseigenschaften mit Aktin von verschiedenen Arten einschließlich Pflanzen und Tieren. Phalloidin bindet mit hoher Selektivität an F-Aktin, während Texas Red-X für rote Fluoreszenz mit überragender Helligkeit sorgt.
Texas Red-X Phalloidin weist eine sehr geringe unspezifische Färbung auf und ermöglicht eine kontrastreiche Diskriminierung der Aktin-Färbung.
Kommt in mehreren Anwendungen zum Einsatz
Texas Red-X Phalloidin kann zur Visualisierung und Quantifizierung von F-Aktin in Gewebeschnitten, Zellkulturen oder zellfreien Präparaten verwendet werden. Die Texas Red-X Phalloidin-Färbung ist vollständig mit anderen Fluoreszenzfarbstoffen kompatibel, die in der zellulären Analyse verwendet werden, einschließlich fluoreszierender Proteine, Qdot™ Nanokristalle und Alexa Fluor™ Konjugate, darunter auch sekundäre Antikörper.
  • Färbt F-Aktin selektiv
  • Hervorragende Fluoreszenzwirkung
  • Anregung/Emission: 591/608 nm
  • Der Antikörperfärbung überlegen
  • Ideal für fixierte und permeabilisierte Proben
Zellanalyse, Zellstruktur, Zytoskelett
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Red
591⁄608
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with Texas Red filter set
Texas Red™
Klassische Farbstoffe
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Texas Red™
300 Units
Raumtemperatur
Phalloidin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2795231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2023 Catalog NumberT7471
Chargennummer2528079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog NumberT7471
Chargennummer2406494 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2021 Catalog NumberT7471
Chargennummer2186121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2020 Catalog NumberT7471
Chargennummer1678841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2017 Catalog NumberT7471
Name des Produkts
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes > 300 Einheiten