Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap
PHAGO'DERM SENSITIVE ist zum einfachen Waschen von Händen und Unterarmen bei intensiver Anwendung bestimmt. Es eignet sich auch zum Waschen des Patienten und zum präoperativen Duschen. Es bewahrt die Schutzbarriere der Haut und sorgt für ein angenehmes Ge
Brand:  Christeyns™ C65085
 View more versions of this product
Product Code. 17810265
  • 82.05 € / 12 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
  • Trocknet die Haut auch bei häufiger Anwendung nicht aus
  • Hypoallergen
  • Formuliert, um allergische Risiken zu minimieren
  • Geeignet für Kinder unter 36 Monaten und schwangere/stillende Frauen
  • Gute Reinigungskraft
  • Hohe Ausspülbarkeit
  • Feuchtigkeitsspendendes Potenzial für 30 Min
Specifications
Specifications
Handseife
Foam
1000 mL
Farblos
12 Airless Mounted Pump Bottles
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • 12LT X Soap PHAGODERM SENSITIVE SPS 1LT bottle Pum
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.,Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.,Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
SDS
Documents
Documents
Brochures
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap > Phago'Derm Sensitive SPS Soap; Volume (Metric): 1000 mL; Quantity: 12 Airless Mounted Pump Bottles