Learn More
Schmidlin™ PG Plus Rack Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity hydrogen.
11472.45 € - 16752.54 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) | 500 cm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 13.3 cm |
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35°C |
Auslassdruck | 11 bar |
Breite (angloamerikanisch) | 19 in. |
Produktcode | Marke | Flussrate | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17768919
|
Schmidlin™
DB-RHG100-EU |
100 mL/min. | 65 W |
11472.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17778919
|
Schmidlin™
DB-RHG250-EU |
250 mL/min. | 115 W |
12117.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17788919
|
Schmidlin™
DB-RHG500-EU |
500 mL/min. | 180 W |
16752.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Pressure: 11 barg (160 psig)
- Unique permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
- Superior hydrogen production with reliable long life cell
- Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
- PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spezifikation
500 cm | |
35°C | |
19 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
13.3 cm | |
11 bar | |
48.5 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |