Learn More
Schmidlin™ PG Plus Rack Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity hydrogen.
Marke:  Schmidlin™ DB-RHG500-EU
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17788919
  • 16752.54 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spezifikation
Spezifikation
500 cm
13.3 cm
11 bar
48.5 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
180 W
500 ml/min
35°C
19 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.9996%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.