Learn More
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Schikane und Entlüftungskappe
Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturanwendungen in Schüttlern.
Marke: Corning™ 431285
Descripción
Der Corning™ Erlenmeyerkolben wurde entwickelt, um die Aufhängungskultur im Hinblick auf die Raumeffizienz zu verbessern. Die Kolben sind gebrauchsfertig, ideal für Schüttlerkulturanwendungen und Lagerung.
- Erhältlich mit Schikaneboden
- Eingegossene Graduierungen sorgen für Genauigkeit
- Große Belüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitigem Verhindern von Leckagen
- Höchster Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
- Nicht-pyrogenisch und RNase-/DNase-frei
- Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PTEG)
Especificaciones
Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei | |
Polypropylen | |
4/Karton | |
Fernbach | |
Belüftet |
Orange | |
5 l | |
1/Packung | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
15722001 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 431285 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.