Learn More
Corning™ 5 l-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus nicht zytotoxischem Polycarbonat der USP Klasse VI gewährleistet optische Klarheit und mechanische Festigkeit. Corning™ 5 l-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind sofort einsatzbereit und ermöglichen ein wirksames Scale-Up von Suspensionskulturen bei geringem Platzbedarf.
Marke:  Corning™ 431684
545.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15320591
  • 574.00 € / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Corning™ 5 l Erlenmeyerkolben wurde entwickelt, um die Aufhängungskultur mit Blick auf die Raumeffizienz zu verbessern. Die Kolben sind gebrauchsfertig, ideal für Schüttlerkulturanwendungen und Lagerung.
  • Erhältlich mit Schikanen oder glattem Boden
  • Eingegossene Graduierungen sorgen für Genauigkeit
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
  • Nicht-pyrogenisch und RNase-/DNase-frei
  • Erlenmeyerkolben sind einmal bei 121 °C, 15 psi für 20 Minuten autoklavierbar. Wiederholtes Autoklavieren schwächt den Kolben und wird nicht empfohlen. Die Belüftungskappe ist nicht autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
Polycarbonat
Ja
Mit Schikanen
Polypropylen
5 l
Autoklavierbar
Steril
Belüftet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer26424008 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/04/2025 Catalog Number431684
Chargennummer01025003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/04/2025 Catalog Number431684
Chargennummer00625002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/04/2025 Catalog Number431684
Chargennummer21624007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/02/2025 Catalog Number431684
Chargennummer16924005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/01/2025 Catalog Number431684
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 5 l-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat > Erlenmeyerkolben; Polycarbonat; Schikanenboden; 5 l
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.