Learn More
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Schikane und Entlüftungskappe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146336 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
3 l
5 l
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15863875
Marke: Corning™ 431281
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturanwendungen in Schüttlern.
Der Corning™ Erlenmeyerkolben wurde entwickelt, um die Aufhängungskultur im Hinblick auf die Raumeffizienz zu verbessern. Die Kolben sind gebrauchsfertig, ideal für Schüttlerkulturanwendungen und Lagerung.
  • Erhältlich mit Schikaneboden
  • Eingegossene Graduierungen sorgen für Genauigkeit
  • Große Belüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitigem Verhindern von Leckagen
  • Höchster Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
  • Nicht-pyrogenisch und RNase-/DNase-frei
  • Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 2 l
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Form Erlenmeyer mit Schikanen
Sterilität Steril
Verschlusstyp Belüftet
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.