Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule
Für die Verwendung in der Gaschromatographie entwickelt. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillarsäulen, 0.32 mm Innendurchmesser, bestehen aus 20,000 Da Polyethylenglycol. Diese polaren Phasensäulen werden für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole empfohlen und eignen sich für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 723321.60
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10682703
  • 1155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
  • Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.32 mm und einen Außendurchmesser von 0.5 mm, mit Filmoptionen von 0.25 μm, 0.35 μm und 0.50 μm Dicke
  • In verschiedenen Längen erhältlich. 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm und 60 m
  • Höchsttemperatur:
    • 220 °C im langfristigen isothermen Betrieb
    • 240 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
  • Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Spezifikation
Spezifikation
220 °C (langfristig), 240 °C (im Temperaturprogramm)
Polare Phase
0,32 mm
Gehäuse G16
0,25 μm
Polyethylenglykol 20,000 Da
0,5 mm
GC Kapillarsäule
Permabond™ CW 20 M
Gaschromatographie (GC), Wässrige Lösungen
60 m
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule > Länge: 60 m; Filmdicke: 0.25 um