Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule
Für die Verwendung in der Gaschromatographie entwickelt. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillarsäulen, 0.32 mm Innendurchmesser, bestehen aus 20,000 Da Polyethylenglycol. Diese polaren Phasensäulen werden für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole empfohlen und eignen sich für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
Marke: Macherey-Nagel™ 723296.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
- Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.32 mm und einen Außendurchmesser von 0.5 mm, mit Filmoptionen von 0.25 μm, 0.35 μm und 0.50 μm Dicke
- In verschiedenen Längen erhältlich. 10 m, 25 m, 30 m, 50 mm und 60 m
- Höchsttemperatur:
- 220 °C im langfristigen isothermen Betrieb
- 240 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
- Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Spezifikation
220 °C (langfristig), 240 °C (im Temperaturprogramm) | |
Polare Phase | |
0,32 mm | |
Gehäuse G16 | |
0,5 μm | |
Polyethylenglykol 20,000 Da |
0,5 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Permabond™ CW 20 M | |
GC, Wässrige Lösungen | |
30 m | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule > Länge: 30 m; Filmdicke: 0.5 um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur