Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726321.60
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Gehäuse G16 | |
240°bis 250 °C | |
60 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ WAX | |
Lösungsmittelanalyse und Alkohole, Wässrige Lösungen | |
0,25 μm | |
Je 1 |