Learn More
Contec™ PeridoxRTU
Artikelnummer. p-7217328 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,9 l
3,78 l
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17261502
Marke: Contec™ SBC0902PX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mischung aus Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure
  • Contec PeridoxRTU ist ein von BPR und EPA zugelassenes Sporizid, das in weniger als 3 Minuten eine Reduktion von log 3 gegen Bakterien- und Pilzsporen erreicht
  • Contec PeridoxRTU ist eine gebrauchsfertige Mischung aus Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure, die effektiv gegen Bakterien, Pilze, Schimmelpilze, Hefen und Sporen wirkt
  • Die von PeridoxRTU entwickelte Formulierung enthält Tenside für eine hohe Reinigungseffizienz sowie Korrosionshemmer für den Oberflächenschutz
  • PeridoxRTU kann zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen ohne Beschädigung oder Funktionsverlust verwendet werden
  • Contec PeridoxRTU wird in einer kontrollierten Umgebung gefiltert und abgefüllt
  • Das sterile Produkt ist auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 validiert
  • Das Produkt ist einzeln oder doppelt in Beuteln verpackt und wurde für den einfachen Zugang in pharmazeutischen Reinräumen entwickelt
  • Erhältlich als 0,9 l-Flasche mit Druck-/Zugverschluss für kleine Bereiche oder in 3,78 l-Behältern für die Moppkopfsättigung oder bei Bedarf an größeren Volumina
  • Die patentierte hyperaktive Chemie ermöglicht eine schnelle Reaktion und spart so Zeit für die Biodekontamination
  • Validierte sterile Version ist für Reinräume der Klasse A und B geeignet
  • Hervorragende Materialverträglichkeit und keine Beschädigung gängiger Reinraummaterialien
  • Die doppelte/einzelne Verpackung erleichtert die Desinfektion in Reinräumen
  • Der Druck-/Zugverschluss auf der 0,9 l-Flasche verhindert Tropfen und verringert das Risiko des Einatmens; kann auch einfach auf ein Wisch- oder Reinigungstuch aufgebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sporizid
Form Flüssig
pH Nicht anwendbar
Sterilität Steril
Aussehen Durchsichtig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure
Konzentration RTU
Einwegprodukt Begrenzte Nutzung
Gefiltert Ungefiltert
Entzündbar No
Volumen (metrisch) 0,9 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X6 Peridox Ready to Use Sporidical Disinfectant, 0 .9L, Double Bagged, Sterile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peracetic acid