Learn More
Miele Professional™ Wagen
Wagen E 741/1 zur optimalen Aufnahme von Modulen auf 1 - 4 Ebenen
Marke:  Miele Professional™ 6070360
Artikelnummer. 15490535
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Je nach Größe des Spülgutes können bis 3 Module eingesetzt werden
  • Kopplung der Wagen zu Zuführung von Wasser und Trocknungsluft
  • Die Bestückungshöhen der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
680 mm
Edelstahl
600 mm
530 mm
Name des Produkts
Miele Professional™ Wagen > Abmessungen (T x B x H):600 x 530 x 580mm