missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kartuschenhalter, PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Schläuche und nanoViper™ Anschlussstücke, um Ihre PepMap™ Neo Trap-Kassette mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
Marke: Thermo Scientific™ 174502
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings, um Ihre PepMap Neo Trap-Kassette (Katalognummer 174500) mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Spezifikation
30 µm (Schläuche) | |
Trap-Kassettenhalter, PEEK-Schläuche und nanoViper™ Anschlussstücke | |
22000 psi (1500 bar) | |
60 °C | |
Nano Trap-Kassettenhalter mit PEEK-Schläuchen und nanoViper™ Anschlussstücken |
PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) | |
5 mm | |
Each | |
PepMap™ Neo | |
Auffangen und Eluieren, Peptid-Mapping |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kartuschenhalter, PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur