Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kartuschenhalter, PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Schläuche und nanoViper™ Anschlussstücke, um Ihre PepMap™ Neo Trap-Kassette mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
410.77 € - 887.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) |
---|---|
Max. Druck | 22000 psi (1500 bar) |
Temperatur | 60 °C |
Produktlinie | PepMap™ Neo |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auffangen und Eluieren, Peptid-Mapping |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17476003
|
Thermo Scientific™
174501 |
PEEK-Schläuche mit nanoViper™ Anschlussstücken | 100 mm | PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) |
641.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17427583
|
Thermo Scientific™
174501 |
PEEK-Schläuche mit nanoViper™ Anschlussstücken | 100 mm | PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) |
410.77 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17437583
|
Thermo Scientific™
174502 |
Nano Trap-Kassettenhalter mit PEEK-Schläuchen und nanoViper™ Anschlussstücken | 5 mm | PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) |
554.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17456003
|
Thermo Scientific™
174502 |
Nano Trap-Kassettenhalter mit PEEK-Schläuchen und nanoViper™ Anschlussstücken | 5 mm | PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) |
887.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap-Kassettenhalter, die PEEK-Kapillaren und nanoViper™ Fittings, um Ihre PepMap Neo Trap-Kassette (Katalognummer 174500) mit Ihrem HPLC-System zu verbinden.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Spezifikation
PepMap™ Neo Trap-Kassette (Teilenummer 174500) | |
60 °C | |
Auffangen und Eluieren, Peptid-Mapping |
22000 psi (1500 bar) | |
PepMap™ Neo |