Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
N.V.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17836426
|
asecos™
40050 |
220 L | 320.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
17866336
|
asecos™
40046 |
220 L | 410.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
17886506
|
asecos™
40043 |
440 L | 350.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
17806476
|
asecos™
39196 |
520 L | 350.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: PE
Spezifikation
Blau | |
Polyethylen | |
Painted Spill Sump |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost