Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 39196
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17806476
  • 769.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PE Blau
  • Gitterrost: PE
Spezifikation
Spezifikation
Blau
520 L
Painted Spill Sump
2520.00 mm
2520.00 mm
350.00 mm
900.00 mm
63 kg
137.4 gal.
Polyethylen
99.21 in.
99.21 in.
13.78 in.
35.43 in.
138.89 lb.