Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost
Artikelnummer. 17836426 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 l
440 l
520 l
Höhe (metrisch):
320.00 mm
350.00 mm
410.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17836426
Marke: asecos™ 40050
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • PE Blau
  • Gitterrost: PE
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 58.1 gal.
Kapazität (metrisch) 220 l
Material Polyethylen
Typ Painted Spill Sump
Länge (angloamerikanisch) 52.36 in.
Länge (metrisch) 1330.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 52.36 in.
Breite (metrisch) 1330.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12.60 in.
Höhe (metrisch) 320.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 52.36 in.
Tiefe (metrisch) 1330.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 121.25 lb.
Gewicht (metrisch) 55 kg