Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost
Artikelnummer. 17866336 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 l
440 l
520 l
Höhe (metrisch):
320.00 mm
350.00 mm
410.00 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 17866336
missing translation for 'mfr': asecos™ 40046
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • PE Blau
  • Gitterrost: PE
Specifications
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 58.1 gal.
Kapazität (metrisch) 220 l
Material Polyethylen
Typ Painted Spill Sump
Länge (angloamerikanisch) 52.36 in.
Länge (metrisch) 1330.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 52.36 in.
Breite (metrisch) 1330.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 16,14 in.
Höhe (metrisch) 410.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 36.61 in.
Tiefe (metrisch) 930.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 96.78 lb.
Gewicht (metrisch) 43.9 kg