Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Thermo Scientific Molecular BioProducts PCR-Röhrchen und -Platten sind aus 100 % reinem Polypropylen gefertigt.
Marke:  Thermo Scientific™ 3419
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15272179
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen effizient durch mit den Thermo Scientific™ PCR-Röhrchen und -Platten aus 100 % reinem Polypropylen.
Die Röhrchen besitzen eine dünne Wandung für die optimale Wärmeübertragung und sicher abschließende Deckel, um die Verdunstung zu minimieren. Die Platten besitzen erhöhte Well-Ränder, um einen einheitlichen Verschluss zu gewährleisten.
  • Die PurePak™ Verpackung verringert Kontaminationen, da die PCR-Röhrchen in 10 gesonderten PurePaks aufgeteilt sind.
  • Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
  • Durchsichtig, nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Thermocycler
Polypropylen
48
0,2 ml
Unsteril
Flach
Platten
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates > PCR Plate; 0.2mL; 48 well; Natural; 25 individual wrapped plates™
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis