Learn More
Eppendorf™ PCR-Rotor
Erhältlich mit einer großen Auswahl an Adaptern, um die Vielseitigkeit von PCR-Anwendungen zu erhöhen
Marke: Eppendorf™ 5452727007
307.83 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Rotor F-55-16-5-PCR, inkl. Rotordeckel, 13400 1/min = 9840 x g, 14500 1/min = 11520 x g
Spezifikation
PCR-Rotor | |
2 x PCR-Streifen | |
Zentrifugen MiniSpin™/MiniSpin™ plus |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
5Minuten
46Sekunden
49
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ PCR-Rotor > 2 x PCR-Streifen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur